1,4-Dichloro-2-nitrobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11896.0E
A11896.22
A11896.36
A11896.0EEA
1610
PLN
A11896.0E
A11896.22
A11896.36
1,4-Dichloro-2-nitrobenzen ≥98%
1,4-Dichloro-2-nitrobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 89-61-2
Molecular Formula: C6H3Cl2NO2
Formula Weight: 192.00
Flash Point: 125°(257°F)
Melting Point: 53-57°
Boiling Point: 266-269°
Beilstein Reference: 778109
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007074
Formuła:
C₆H₃Cl₂NO₂ MW: 192 g/mol Temp. Wrzenia: 266…269 °C Temp. topnienia: 53…57 °C Gęstość: 1.6 Temp. Zapłonu: 125 °C (257 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007074 Numer CAS: 89-61-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-923-3 Jednostka: 3077 ADR: 9 III |