2,4-Dichloro-5-izopropoksyanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L18371.06
L18371.03
L18371.06EA
1980
PLN
L18371.06
L18371.03
2,4-Dichloro-5-izopropoksyanilina ≥98%
2,4-Dichloro-5-izopropoksyanilina
Purity: 98%
CAS No.: 41200-96-8
Molecular Formula: C9H11Cl2NO
Formula Weight: 220.11
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 110-112°/0.2mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00974411
Formuła:
C₉H₁₁Cl₂NO Temp. Wrzenia: 110…112 °C (0,2 mmHg) Temp. topnienia: 40…44 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00974411 Numer CAS: 41200-96-8 Numer WE (dawny EINECS): 255-258-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |