4-Chloro-2-nitroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18143.0B
A18143.0I
A18143.30
A18143.0BEA
3500
PLN
A18143.0B
A18143.0I
A18143.30
4-Chloro-2-nitroanilina ≥98%
4-Chloro-2-nitroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 89-63-4
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Flash Point: 191°(375°F)
Odour: Weak, characteristic
Beilstein Reference: 512436
UN No.: 2237
MDL No.: MFCD00007836
Formuła:
C₆H₅ClN₂O₂ MW: 172.57 g/mol Temp. topnienia: 114…118 °C Gęstość: 1.37 Temp. Zapłonu: 191 °C (375 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007836 Numer CAS: 89-63-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-925-4 Jednostka: 2237 ADR: 6.1 III |