5-Chloro-2-nitroanilina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
246950500
246950050
ACRO246950500EA
697
PLN
ACRO246950500
ACRO246950050
5-Chloro-2-nitroanilina 97%
5-Chloro-2-nitroanilina
Formuła:
C₆H₅ClN₂O₂ Temp. Wrzenia: 323 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 126…129 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007776 Numer CAS: 1635-61-6 Numer WE (dawny EINECS): 216-661-5 Jednostka: 2237 ADR: 6.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow to orange to golden to khaki to brown Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 124 to 129 °C |
GC | ≥96.0 % |