2-Chloro-5-nitroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15102.22
A15102.36
A15102.22EA
227
PLN
A15102.22
A15102.36
2-Chloro-5-nitroanilina ≥98%
2-Chloro-5-nitroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 6283-25-6
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Flash Point: 191°(375°F)
Odour: Weak, characteristic
Beilstein Reference: 2208878
UN No.: 2237
MDL No.: MFCD00007668
Formuła:
C₆H₅ClN₂O₂ MW: 172.57 g/mol Temp. topnienia: 117…121 °C Temp. Zapłonu: 191 °C (375 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007668 Numer CAS: 6283-25-6 Numer WE (dawny EINECS): 228-498-7 Jednostka: 2237 ADR: 6.1 III |