2-Chloro-4-nitroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16586.0B
A16586.0I
A16586.30
A16586.0BEA
1060
PLN
A16586.0B
A16586.0I
A16586.30
2-Chloro-4-nitroanilina ≥98%
2-Chloro-4-nitroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 121-87-9
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Flash Point: 193°(379°F)
Odour: Weak, characteristic
Boiling Point: 320° dec.
Beilstein Reference: 638657
UN No.: 2237
MDL No.: MFCD00007665
Formuła:
C₆H₅ClN₂O₂ MW: 172.57 g/mol Temp. Wrzenia: 320 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 106…109 °C Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 193 °C (379 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007665 Numer CAS: 121-87-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-502-2 Jednostka: 2237 ADR: 6.1 III |