2,6-Dichloro-4-nitroanilina 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24283.14
B24283.22
B24283.36
B24283.14EA
184
PLN
B24283.14
B24283.22
B24283.36
2,6-Dichloro-4-nitroanilina 95%
2,6-Dichloro-4-nitroanilina
Purity: 95%
CAS No.: 99-30-9
Molecular Formula: C6H4Cl2N2O2
Formula Weight: 207.02
Odour: Recognizable
Melting Point: 185-192°
Boiling Point: 130°/2mm
Beilstein Reference: 1459581
MDL No.: MFCD00007677
Formuła:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ Temp. Wrzenia: 130 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 185…192 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007677 Numer CAS: 99-30-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-746-4 Jednostka: 2237 ADR: 6.1,III |