Drukuj
4-Chloroanilina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02613.0100 8.02613.0500
8.02613.0100EA 116 PLN
8.02613.0100 8.02613.0500
4-Chloroanilina for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Chloroanilina
Formuła: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 232
Temp. topnienia: 69…71 °C
Gęstość: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 120
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007835
Numer CAS: 106-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-401-0
Jednostka: 2018
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,02136
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2.2 g/l (25 °C)
Melting Point 66 - 69 °C
Molar Mass 127.57 g/mol
Bulk Density 790 kg/m3
Boiling Point 232 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.07 hPa (20 °C)
Flash Point 132 °C DIN 51758
Density 1.17 g/cm3 (70 °C)
pH 6.9 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 685 °C