Drukuj
4-Chloroanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
108590010 108590050 108591000 108595000
ACRO108590010EA 543 PLN
ACRO108590010 ACRO108590050 ACRO108591000 ACRO108595000
4-Chloroanilina 98%
4-Chloroanilina
Formuła: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 232 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 68…72 °C
Temp. Zapłonu: >188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007835
Numer CAS: 106-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-401-0
Jednostka: 2018
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,02136
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown to purple Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %