3-Chloroanilina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12019.22
A12019.36
A12019.22EA
222
PLN
A12019.22
A12019.36
3-Chloroanilina ≥99%
3-Chloroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 108-42-9
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.5940
Odour: Characteristic
Melting Point: -10°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 605969
Merck Reference: 14,2118
UN No.: 2019
MDL No.: MFCD00007765
Formuła:
C₆H₆ClN Temp. Wrzenia: 230 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 1,210 Temp. Zapłonu: 123 °C (253 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007765 Numer CAS: 108-42-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-581-0 Jednostka: 2019 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,2118 |