Drukuj
3-Chloroanilina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
108580050 108581000 108585000
ACRO108580050EA 134 PLN
ACRO108580050 ACRO108581000 ACRO108585000
3-Chloroanilina 99%
3-Chloroanilina
Formuła: C₆H₆ClN
Temp. Wrzenia: 230,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007765
Numer CAS: 108-42-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-581-0
Jednostka: 2019
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02136
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5927 to 1.5947 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %