3,5-Dichloroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13922.0B
A13922.18
A13922.30
A13922.0BEA
2960
PLN
A13922.0B
A13922.18
A13922.30
3,5-Dichloroanilina ≥98%
3,5-Dichloroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 626-43-7
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 133°(271°F)
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 259-260°/741mm
Beilstein Reference: 636492
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007774
Formuła:
C₆H₅Cl₂N Temp. Wrzenia: 259…260 °C (741 mmHg) Temp. topnienia: 49…53 °C Gęstość: 1,58 Temp. Zapłonu: 133 °C (271 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007774 Numer CAS: 626-43-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-948-9 Jednostka: 3442 ADR: 6.1,II |