Drukuj
3,5-Dichloroanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
113121000 113125000
ACRO113121000EA 281 PLN
ACRO113121000 ACRO113125000
3,5-Dichloroanilina 98%
3,5-Dichloroanilina
Formuła: C₆H₅Cl₂N
Temp. Wrzenia: 260 °C (741 mmHg)
Temp. topnienia: 49…53 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³
Temp. Zapłonu: 133 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007774
Numer CAS: 626-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-948-9
Jednostka: 3442
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystals (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
Fluorescence max 565 nm (in Methanol)
Optimum lasing 588 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient 106000 l/(mol.cm) (at Lambda max)