Drukuj
3,4-Dichloroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A15199.0E A15199.18 A15199.30 A15199.36
A15199.0EEA 1570 PLN
A15199.0E A15199.18 A15199.30 A15199.36
3,4-Dichloroanilina ≥98%
3,4-Dichloroanilina
Purity: 98% CAS No.: 95-76-1 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 135°(275°F) Melting Point: 70-73° Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 636837 Merck Reference: 14,3054 UN No.: 3442 MDL No.: MFCD00007768
Formuła: C₆H₅Cl₂N
Temp. Wrzenia: 272 °C
Temp. topnienia: 70…73 °C
Gęstość: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007768
Numer CAS: 95-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-448-4
Jednostka: 3442
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,3054