Drukuj
3,4-Dichloroanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
113110010 113110050 113112500
ACRO113110010EA 1070 PLN
ACRO113110010 ACRO113110050 ACRO113112500
3,4-Dichloroanilina 98%
3,4-Dichloroanilina
Formuła: C₆H₅Cl₂N
Temp. Wrzenia: 272 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 69…73 °C
Gęstość: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007768
Numer CAS: 95-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-448-4
Jednostka: 3442
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03079
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey to brown Crystals or flakes or crystalline mass and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation On anhydrous basis
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (On anhydrous basis)