2,6-Dichloroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12320.14
A12320.22
A12320.36
A12320.14EA
216
PLN
A12320.14
A12320.22
A12320.36
2,6-Dichloroanilina ≥98%
2,6-Dichloroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 608-31-1
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 118°(244°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 97°/5mm
Beilstein Reference: 775084
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007675
Formuła:
C₆H₅Cl₂N Temp. Wrzenia: 97 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 37…40 °C Gęstość: 1,28 Temp. Zapłonu: 118 °C (244 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007675 Numer CAS: 608-31-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-160-5 Jednostka: 3442 ADR: 6.1,II |