Drukuj
2,6-Dichloroanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
113101000 113105000 113100250
ACRO113101000EA 270 PLN
ACRO113101000 ACRO113105000 ACRO113100250
2,6-Dichloroanilina 98%
2,6-Dichloroanilina
Formuła: C₆H₅Cl₂N
Temp. Wrzenia: 228 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 35…39 °C
Gęstość: 1,526 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007675
Numer CAS: 608-31-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-160-5
Jednostka: 3442
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 39 °C
GC ≥97.5 %
BSC Certification Passes