2,5-Dichloroanilina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11151.0E
A11151.30
A11151.36
A11151.0EEA
2040
PLN
A11151.0E
A11151.30
A11151.36
2,5-Dichloroanilina ≥99%
2,5-Dichloroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 95-82-9
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 139°(282°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 250-251°
Beilstein Reference: 1447438
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007667
Formuła:
C₆H₅Cl₂N Temp. Wrzenia: 250…251 °C Temp. topnienia: 48…52 °C Gęstość: 1,54 Temp. Zapłonu: 139 °C (282 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007667 Numer CAS: 95-82-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-455-2 Jednostka: 3442 ADR: 6.1,II |