Drukuj
2,4-Dichloroanilina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A10518.0E A10518.22 A10518.30 A10518.36
A10518.0EEA 3300 PLN
A10518.0E A10518.22 A10518.30 A10518.36
2,4-Dichloroanilina ≥99%
2,4-Dichloroanilina
Purity: 99% CAS No.: 554-00-7 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 149°(300°F) Melting Point: 59-63° Boiling Point: 242° Beilstein Reference: 386422 UN No.: 3442 MDL No.: MFCD00007661
Formuła: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 242 °C
Temp. topnienia: 59…63 °C
Gęstość: 1.567
Temp. Zapłonu: 149 °C (300 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007661
Numer CAS: 554-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-057-8
Jednostka: 3442
ADR: 6.1 II