Drukuj
2,4-Dichloroanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
150390010 150390250 150392500
ACRO150390010EA 1300 PLN
ACRO150390010 ACRO150390250 ACRO150392500
2,4-Dichloroanilina 98%
2,4-Dichloroanilina
Formuła: C₆H₅Cl₂N
Temp. Wrzenia: 242 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 59…63 °C
Gęstość: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007661
Numer CAS: 554-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-057-8
Jednostka: 3442
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to light grey to light brown Powder or crystals or flakes and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %