2,4,6-Trichloroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19044.14
A19044.22
A19044.14EA
262
PLN
A19044.14
A19044.22
2,4,6-Trichloroanilina ≥98%
2,4,6-Trichloroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 634-93-5
Molecular Formula: C6H4Cl3N
Formula Weight: 196.46
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 262°
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00007663
Formuła:
C₆H₄Cl₃N Temp. Wrzenia: 262 °C Temp. topnienia: 75…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007663 Numer CAS: 634-93-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-219-8 Jednostka: 2018 ADR: 6.1,II |