4-Chloro-2-jodoanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25457.14
B25457.06
B25457.14EA
2910
PLN
B25457.14
B25457.06
4-Chloro-2-jodoanilina ≥98%
4-Chloro-2-jodoanilina
Purity: 98%
CAS No.: 63069-48-7
Molecular Formula: C6H5ClIN
Formula Weight: 253.47
Flash Point:
Formuła:
C₆H₅ClIN Temp. topnienia: 41…44 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01863737 Numer CAS: 63069-48-7 Numer WE (dawny EINECS): 263-839-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |