1-Chloro-4-jodobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13459.14
A13459.22
A13459.36
A13459.14EA
334
PLN
A13459.14
A13459.22
A13459.36
1-Chloro-4-jodobenzen ≥99%
1-Chloro-4-jodobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 637-87-6
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 226-227°
Beilstein Reference: 1634414
MDL No.: MFCD00001053
Formuła:
C₆H₄ClI Temp. Wrzenia: 226…227 °C Temp. topnienia: 52…56 °C Gęstość: 1,886 g/cm³ (57 °C) Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001053 Numer CAS: 637-87-6 Numer WE (dawny EINECS): 211-305-5 |