Drukuj
1-Chloro-4-jodobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
146480250 146481000
ACRO146480250EA 255 PLN
ACRO146480250 ACRO146481000
1-Chloro-4-jodobenzen 99%
1-Chloro-4-jodobenzen
Formuła: C₆H₄ClI
Temp. Wrzenia: 226 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 52…55 °C
Gęstość: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001053
Numer CAS: 637-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-305-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm