1-Chloro-3-jodobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15567.06
A15567.14
A15567.22
A15567.06EA
328
PLN
A15567.06
A15567.14
A15567.22
1-Chloro-3-jodobenzen ≥98%
1-Chloro-3-jodobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 625-99-0
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.6310
Boiling Point: 228°
Beilstein Reference: 1904539
MDL No.: MFCD00001046
Formuła:
C₆H₄ClI Temp. Wrzenia: 228 °C Gęstość: 1,927 Temp. Zapłonu: 102 °C (216 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001046 Numer CAS: 625-99-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-920-6 |