1-Chloro-2-jodobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-1-iodobenzene
A18255.09
A18255.14
A18255.22
A18255.09EA
279
PLN
A18255.09
A18255.14
A18255.22
1-Chloro-2-jodobenzen ≥99%
1-Chloro-2-jodobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 615-41-8
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 111°(231°F)
Refractive Index: 1.6345
Melting Point: 1°
Boiling Point: 108-110°/15mm
Beilstein Reference: 1905116
MDL No.: MFCD00001033
Formuła:
C₆H₄ClI MW: 238.45 g/mol Temp. Wrzenia: 108…110 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 1 Gęstość: 1.954 Temp. Zapłonu: 111 °C (231 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001033 Numer CAS: 615-41-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-423-4 |