Drukuj
1-Chloro-2-jodobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
249460050 249460500
ACRO249460050EA 151 PLN
ACRO249460050 ACRO249460500
1-Chloro-2-jodobenzen 99%
1-Chloro-2-jodobenzen
Formuła: C₆H₄ClI
Temp. Wrzenia: 234 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1 °C
Gęstość: 1,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001033
Numer CAS: 615-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-423-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6330 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %