1,3-Dichloro-5-iodobenzene ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,5-Dichloroiodobenzene
A13192.06
A13192.14
A13192.22
A13192.06EA
337
PLN
A13192.06
A13192.14
A13192.22
1,3-Dichloro-5-iodobenzene ≥99%
1,3-Dichloro-5-iodobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 3032-81-3
Molecular Formula: C6H3Cl2I
Formula Weight: 272.90
Melting Point: 55-59°
Boiling Point: 127°/20mm
MDL No.: MFCD00001047
Formuła:
C₆H₃Cl₂I MW: 272.9 g/mol Temp. Wrzenia: 127 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 55…59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001047 Numer CAS: 3032-81-3 Numer WE (dawny EINECS): 221-216-3 |