3-Chloro-4-fluoro-fenol 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14382.06
A14382.14
A14382.06EA
222
PLN
A14382.06
A14382.14
3-Chloro-4-fluoro-fenol 97
3-Chloro-4-fluoro-fenol
Purity: 97%
CAS No.: 2613-23-2
Molecular Formula: C6H4ClFO
Formula Weight: 146.55
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 103-104°/11mm
Beilstein Reference: 3236443
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002257
Formuła:
C₆H₄ClFO MW: 146.55 g/mol Temp. Wrzenia: 103…104 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 38…43 °C Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002257 Numer CAS: 2613-23-2 Numer WE (dawny EINECS): 220-042-5 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |