5-Chloro-2-fluoroanilina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20951.09
B20951.18
B20951.09EA
399
PLN
B20951.09
B20951.18
5-Chloro-2-fluoroanilina ≥97%
5-Chloro-2-fluoroanilina
Purity: 97%
CAS No.: 2106-05-0
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Boiling Point: 102-105°/20mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00069416
Formuła:
C₆H₅ClFN Temp. Wrzenia: 102…105 °C (20 mmHg) Gęstość: 1,30 Temp. Zapłonu: 103 °C (217 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00069416 Numer CAS: 2106-05-0 Numer WE (dawny EINECS): 218-284-1 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |