Drukuj
3-Chloro-4-fluoroanilina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18752.0025 8.18752.0100
8.18752.0025EA 303 PLN
8.18752.0025 8.18752.0100
3-Chloro-4-fluoroanilina do syntezy, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-fluoroanilina
Formuła: C₆H₅ClFN
Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 41…44 °C
Gęstość: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007767
Numer CAS: 367-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-682-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 145.56 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 230 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Density 1.59 g/cm3
pH 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)