3-Chloro-4-fluoroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11858.14
A11858.22
A11858.36
A11858.14EA
217
PLN
A11858.14
A11858.22
A11858.36
3-Chloro-4-fluoroanilina ≥98%
3-Chloro-4-fluoroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 367-21-5
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 149°(300°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 227-230°
Beilstein Reference: 1562786
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007767
Formuła:
C₆H₅ClFN Temp. Wrzenia: 227…230 °C Temp. topnienia: 44…47 °C Gęstość: 1,420 Temp. Zapłonu: 149 °C (300 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007767 Numer CAS: 367-21-5 Numer WE (dawny EINECS): 206-682-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |