Drukuj
3-Chloro-4-fluoroanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
211530250 211531000
ACRO211530250EA 156 PLN
ACRO211530250 ACRO211531000
3-Chloro-4-fluoroanilina 98%
3-Chloro-4-fluoroanilina
Formuła: C₆H₅ClFN
Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42…47 °C
Gęstość: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007767
Numer CAS: 367-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-682-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %