Drukuj
2-Chloro-6-fluoroanilina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
355820010 355820050
ACRO355820010EA 249 PLN
ACRO355820010 ACRO355820050
2-Chloro-6-fluoroanilina 99%
2-Chloro-6-fluoroanilina
Formuła: C₆H₅ClFN
Temp. Wrzenia: 67…69 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: 31…32 °C
Gęstość: 1,316 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040309
Numer CAS: 363-51-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-657-1
Jednostka: 2019
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %