2-Chloro-4-fluoroanilina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2106-02-7
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5540
Odour: Characteristic
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 2802559
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042530
Formuła:
C₆H₅ClFN Temp. Wrzenia: 191…192 °C Gęstość: 1,219 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042530 Numer CAS: 2106-02-7 Numer WE (dawny EINECS): 218-282-0 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |