4-Chloro-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20160.03
L20160.06
L20160.14
L20160.03EA
158
PLN
L20160.03
L20160.06
L20160.14
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile ≥98%
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 57381-51-8
Molecular Formula: C7H3ClFN
Formula Weight: 155.56
Melting Point: 58-61°
Beilstein Reference: 4231142
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143284
Formuła:
C₇H₃ClFN MW: 155.56 g/mol Temp. Wrzenia: 237 Temp. topnienia: 58…61 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143284 Numer CAS: 57381-51-8 Numer WE (dawny EINECS): 260-712-4 Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |