2-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15478.06
A15478.14
A15478.06EA
428
PLN
A15478.06
A15478.14
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98%
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 60702-69-4
Molecular Formula: C7H3ClFN
Formula Weight: 155.56
Melting Point: 62-66°
Beilstein Reference: 6323034
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00042523
Formuła:
C₇H₃ClFN MW: 155.56 g/mol Temp. Wrzenia: 237 Temp. topnienia: 62…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042523 Numer CAS: 60702-69-4 Numer WE (dawny EINECS): 262-384-8 Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |