Drukuj
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
294140050 294140250
ACRO294140050EA 292 PLN
ACRO294140050 ACRO294140250
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyd 98%
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄ClFO
Temp. topnienia: 46…49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143288
Numer CAS: 5527-95-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %