4-Chloro-2-fluorobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16110.06
A16110.09
A16110.06EA
883
PLN
A16110.06
A16110.09
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyd ≥98%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 61072-56-8
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Melting Point: 58-60°
Beilstein Reference: 3537705
Formuła:
C₇H₄ClFO Temp. topnienia: 58…60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143282 Numer CAS: 61072-56-8 |