2-Chloro-6-fluorobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10513.14
A10513.22
A10513.14EA
240
PLN
A10513.14
A10513.22
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyd ≥97%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 387-45-1
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 101°(213°F)
Melting Point: 35-39°
Boiling Point: 91-93°/10mm
Beilstein Reference: 2245530
MDL No.: MFCD00003306
Formuła:
C₇H₄ClFO MW: 158.56 g/mol Temp. Wrzenia: 91…93 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 35…39 °C Temp. Zapłonu: 101 °C (213 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003306 Numer CAS: 387-45-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-860-5 |