Drukuj
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyd 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
161510250 161511000 161515000
ACRO161510250EA 110 PLN
ACRO161510250 ACRO161511000 ACRO161515000
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyd 95%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄ClFO
Temp. Wrzenia: 92 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 34…39 °C
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003306
Numer CAS: 387-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-860-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥94 %
Specific optical rotation +113° to +119° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)