2-Chloro-4-fluorobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15345.03
A15345.06
A15345.03EA
121
PLN
A15345.03
A15345.06
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyd ≥97%
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 84194-36-5
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄ClFO Temp. Wrzenia: 118…120 °C (50 mmHg) Temp. topnienia: 60…63 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042527 Numer CAS: 84194-36-5 |