Drukuj
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
A13690.14 A13690.22 A13690.36
A13690.14EA 320 PLN
A13690.14 A13690.22 A13690.36
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-4-fluorobenzene
Refractive Index: 1.4950
Beilstein Reference: 1904542
Formuła: C₆H₄ClF
Temp. Wrzenia: 129…130 °C
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1,228
Temp. Zapłonu: 29 °C (84 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000603
Numer CAS: 352-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-521-1
ADR: 3,III