Drukuj
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
208200250 208200050
ACRO208200250EA 270 PLN
ACRO208200250 ACRO208200050
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-4-fluorobenzene
Formuła: C₆H₄ClF
Temp. Wrzenia: 129 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,226 g/cm³
Temp. Zapłonu: 29 °C
Numer MDL: MFCD00000603
Numer CAS: 352-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-521-1
Jednostka: 1993
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %