4-Chloro-1,2-difluorobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12924.06
A12924.14
A12924.22
A12924.06EA
278
PLN
A12924.06
A12924.14
A12924.22
4-Chloro-1,2-difluorobenzene ≥98%
4-Chloro-1,2-difluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 696-02-6
Molecular Formula: C6H3ClF2
Formula Weight: 148.54
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4745
Odour: Aromatic
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 2081081
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042572
Formuła:
C₆H₃ClF₂ Temp. Wrzenia: 128…130 °C Gęstość: 1,350 Temp. Zapłonu: 32 °C (89 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042572 Numer CAS: 696-02-6 ADR: 3,III |