1-Chloro-2,4-difluorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Chloro-2,4-difluorobenzene
A15495.09
A15495.18
A15495.30
A15495.09EA
252
PLN
A15495.09
A15495.18
A15495.30
1-Chloro-2,4-difluorobenzen ≥98%
1-Chloro-2,4-difluorobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 1435-44-5
Molecular Formula: C6H3ClF2
Formula Weight: 148.54
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4750
Odour: Aromatic
Melting Point: -26°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 2081077
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042569
Formuła:
C₆H₃ClF₂ Temp. Wrzenia: 126…127 °C Temp. topnienia: –26 °C Gęstość: 1,353 Temp. Zapłonu: 32 °C (89 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042569 Numer CAS: 1435-44-5 ADR: 3,III |