Kwas 5-chlorowanilinowy tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
A12841.06
A12841.14
A12841.06EA
443
PLN
A12841.06
A12841.14
Kwas 5-chlorowanilinowy tech. 90%, Technical Grade
Kwas 5-chlorowanilinowy
Purity: 90%
CAS No.: 62936-23-6
Molecular Formula: C8H7ClO4
Formula Weight: 202.60
Melting Point: 242-248°
Beilstein Reference: 2648897
Formuła:
C₈H₇ClO₄ Temp. topnienia: 242…248 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016531 Numer CAS: 62936-23-6 Numer WE (dawny EINECS): 263-766-7 |