Kwas 2-chloro-3,5-dinitrobenzoesowy, (max. 5% H₂O) 97% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15675.14
A15675.22
A15675.14EA
174
PLN
A15675.14
A15675.22
Kwas 2-chloro-3,5-dinitrobenzoesowy, (max. 5% H₂O) 97% (dry weight)
Kwas 2-chloro-3,5-dinitrobenzoesowy
Purity: 97%
CAS No.: 2497-91-8
Molecular Formula: C7H3ClN2O6
Formula Weight: 246.56
Melting Point: 196-201°
Beilstein Reference: 2146480
Formuła:
C₇H₃ClN₂O₆ Temp. topnienia: 196…201 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007070 Numer CAS: 2497-91-8 Numer WE (dawny EINECS): 219-684-9 |