Kwas 4-chloro-2-nitrobenzoesowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12872.14
A12872.22
A12872.14EA
117
PLN
A12872.14
A12872.22
Kwas 4-chloro-2-nitrobenzoesowy ≥97%
Kwas 4-chloro-2-nitrobenzoesowy
Purity: 97%
CAS No.: 6280-88-2
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄ClNO₄ Temp. topnienia: 142…146 °C Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007214 Numer CAS: 6280-88-2 Numer WE (dawny EINECS): 228-483-5 |