Kwas 5-chloro-2-nitrobenzoesowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12493.06
A12493.14
A12493.22
A12493.06EA
170
PLN
A12493.06
A12493.14
A12493.22
Kwas 5-chloro-2-nitrobenzoesowy ≥99%
Kwas 5-chloro-2-nitrobenzoesowy
Purity: 99%
CAS No.: 2516-95-2
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 1963952
MDL No.: MFCD00007290
Formuła:
C₇H₄ClNO₄ Temp. topnienia: 136…140 °C Gęstość: 1,593 g/cm³ (18 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007290 Numer CAS: 2516-95-2 Numer WE (dawny EINECS): 219-738-1 |